Merck
A7284
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン 溶液
30%±2% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
別名:
BSA溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
由来生物
bovine
品質水準
無菌性
aseptically filled
アッセイ
28-32% protein basis (biuret)
形状
solution
精製方法
heat shock fractionation
含みます
0.1% sodium azide as preservative
含まれません
stabilizer
由来
USA origin
濃度
28-32% protein (biuret)
30%±2% in 0.85% sodium chloride
テクニック
ELISA: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシ血清アルブミン(BSA)は、17個のシステイン残基の架橋結合のある1本鎖です。3つの相同性の高い、異なる構造を持つドメインと、各ドメインの2つのサブドメインで構成されています。この球状の α-ヘリックス構造を持ち、糖類を持たないタンパク質は、肝臓で産生されます。
アプリケーション
ウシ血清アルブミン溶液は、次のように使用されています:
  • 硫酸化グリコサミノグリカン(sGAG)に対する血漿タンパク質の影響の研究
  • 移植された同種間葉系幹細胞(MSC)のアルギン酸構造の組織学的評価
  • サンプル調製用に赤血球(RBS)を処理するためのリン酸緩衝食塩水(PBS)の成分として
生物化学的/生理学的作用
ウシ血清アルブミン(BSA)は、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)で最も広く使用されているブロッキング材です。また、細胞培養培地の主要成分でもあります。BSAは、ヒト胚性幹細胞(hESC)の分化を促進し、薬物、ホルモン、脂肪酸の循環を助けます。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
A7284-500ML-PW:
A7284-PH:
A7284PROC:
A7284-1L-PW:
A7284-VAR:
A7284-500ML:
A7284-10ML:
A7284-1L:
A7284-50ML-PW:
A7284-BULK:
A7284-10ML-PW:
A7284-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrea Roxanne J Anas et al.
Marine drugs, 14(1), 7-7 (2016-01-06)
The blood coagulation cascade involves the human coagulation factors thrombin and an activated factor VII (fVIIa). Thrombin and fVIIa are vitamin-K-dependent clotting factors associated with bleeding, bleeding complications and disorders. Thrombin and fVIIa cause excessive bleeding when treated with vitamin-K
Atsushi Murai et al.
Veterinary immunology and immunopathology, 175, 16-23 (2016-06-09)
In avian species, maternal blood immunoglobulin Y (IgY) is transferred to the egg yolks of maturing oocytes, but the mechanism underlying this transfer is unknown. To gain insight into the mechanism of maternal IgY transfer in quail, we established an
Sohrab Khatab et al.
Cell biology and toxicology, 36(6), 553-570 (2020-06-01)
Mesenchymal stem cells (MSC) are promising candidates for use as a biological therapeutic. Since locally injected MSC disappear within a few weeks, we hypothesize that efficacy of MSC can be enhanced by prolonging their presence. Previously, encapsulation in alginate was
Derry C Roopenian et al.
mAbs, 7(2), 344-351 (2015-02-06)
Serum albumin is the major determinant of blood colloidal osmotic pressure acting as a depot and distributor of compounds including drugs. In humans, serum albumin exhibits an unusually long half-life mainly due to protection from catabolism by neonatal Fc receptor
Emily M Thrash et al.
STAR protocols, 1(2), 100055-100055 (2020-10-29)
As mass cytometry (MC) is implemented in clinical settings, the need for robust, validated protocols that reduce batch effects between samples becomes increasingly important. Here, we present a streamlined MC workflow for high-throughput staining that generates reproducible data for up