Merck
A7034
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン 溶液
22% in saline, contains azide, aseptically filled
別名:
BSA溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
由来生物
bovine
品質水準
無菌性
aseptically filled
アッセイ
20.0-24.0% protein basis (biuret)
形状
solution
精製方法
heat shock fractionation
含みます
sodium azide as preservative
含まれません
stabilizer
由来
USA origin
濃度
20.0-24.0% protein (biuret)
22% in saline
UniProtアクセッション番号
その他の活性
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルブミンは、最も存在量が多いヒト血漿タンパク質です。鉄欠乏性貧血の乳児では、アルブミン代謝亢進が見られます。血清アルブミンは信頼性が高い肝疾患の予後指標です。アルブミンの酸化的損傷は、進行肝疾患と関係します。
アプリケーション
ウシ血清アルブミン溶液は、抗体希釈用のリン酸緩衝生理食塩水(PBS)の成分として使用されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
A7034-VAR:
A7034-100ML-PW:
A7034-10ML:
A7034-1L:
A7034-10ML-PW:
A7034-1L-PW:
A7034-50ML-PW:
A7034-BULK:
A7034-PH:
A7034-50ML:
A7034-100ML:
A7034PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The effects of Gemcitabine and Vinorelbine on inducible nitric oxide synthase (iNOS) and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) distribution of MCF-7 breast cancer cells
Zeybek ND, et al.
Acta Histochemica, 113(1), 62-67 (2011)
Immunohistochemical analysis of small plaque parapsoriasis: involvement of dendritic cells
Zeybek ND, et al.
Acta Histochemica, 110(5), 380-387 (2008)
Neural cell adhesion molecule and neurothelin expression in human ameloblastoma
Er N, et al.
Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 59(8), 900-903 (2001)
Molecular Mechanisms of Proteinuria
Molecular and Genetic Basis of Renal Disease, 373-389 (2008)
Judith W Bergs et al.
PloS one, 9(5), e98203-e98203 (2014-05-23)
ATP-dependent nucleosome remodelers of the CHD family play important roles in chromatin regulation during development and differentiation. The ubiquitously expressed CHD3 and CHD4 proteins are essential for stem cell function and serve to orchestrate gene expression in different developmental settings.