安全性情報
A7517
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
For use as a marker in SDS-PAGE
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
24-32 mg/vial (biuret)
フォーム
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
cold ethanol fractionation
包装
vial of 25 mg
由来
USA origin
濃度
24—32 mg/vial protein (biuret)
テクニック
electrophoresis: suitable
pH
5.2
溶解性
water: slightly soluble
適合性
suitable for (Suitable for use as an electrophoresis marker)
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシ血清アルブミン(BSA)は、肝臓で産生される球状およびα-らせん状の単鎖タンパク質です。この非グリコシル化タンパク質は血清アルブミンファミリーに属します。BSAは、それぞれ2個のサブドメインを有する3個の相同ドメインで構成されます。
アプリケーション
ウシ血清アルブミン(BSA)は、以下の用途に使用されています:
  • 溶出フィルタ支援プロテオーム調製(FASP)法およびドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)における標準タンパク質として
  • SDS-PAGEおよびウェスタンブロッティングにおける分子量マーカーの成分として
  • 免疫蛍光におけるブロッキング剤として
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
ウシ血清アルブミン(BSA)は、ホルモン、脂肪酸、薬剤および生体異物など、幅広い内因性および外因性物質の輸送に関与しています。酵素標識免疫吸着測定法(ELISA)におけるブロッキング剤として使用されます。BSAは通常、無血清培地の調製に好まれます。医薬品および化粧品産業で用いられています。
調製ノート
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7517-PH:
A7517-1VL-PW:
A7517-BULK:
A7517-VAR:
A7517-VAR-PW:
A7517PROC:
A7517-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Feiran Hao et al.
The Analyst, 141(16), 4953-4960 (2016-06-17)
Currently, the separation targets of preparative electrophoresis range from milligrams to micrograms of proteins. However, most commercially available preparative electrophoretic instruments function at the milligram level. Although some preparative electrophoretic apparatuses operated at the microgram level, the fractionation results are
Mehdi Fazlalipour et al.
Jundishapur journal of microbiology, 8(4), e17157-e17157 (2015-06-03)
Gradual development of a useful vaccine can be the main point in the control and eradication of Hepatitis C virus (HCV) infection. Hepatitis C Virus envelope glycoproteins are considered as the main HCV vaccine candidate. In this study, the Pichia
Tamara Topală et al.
Clujul medical (1957), 87(4), 215-219 (2014-01-01)
The continuous search for new molecules with therapeutic abilities has led to the synthesis and characterization of a large number of metal complexes, proven to exhibit potential as pharmacological agents through their antibacterial, antiviral, antifungal and antineoplastic properties. As serum
Yuhong Xiao et al.
Journal of immunological methods, 384(1-2), 148-151 (2012-06-27)
The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) is an extremely common and powerful laboratory technique for detecting proteins by antibodies. Researchers frequently use bovine serum albumin (BSA) as a blocking agent to prevent non-specific binding of antigens and antibodies to the microtiter
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that