A9655
オーラミンO
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
別名:
4,4′-(イミドカルボニル)ビス(N,N-ジメチルアニリン) 一塩酸塩, ピオクタニヌムオーロイム, ベーシックイエロー2
About This Item
おすすめの製品
製品名
オーラミンO, certified by the BSC, Dye content ≥80 %, certified by the Biological Stain Commission
グレード
certified by the Biological Stain Commission
認証
certified by the BSC
フォーム
powder
組成
Dye content, ≥80%
テクニック
microbe id | staining: suitable
色
yellow to green
mp
>250 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol: 1 mg/mL, yellow to orange
λmax
370 nm in H2O
432 nm in H2O
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
InChI Key
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Auramine O is used for the staining of acid-fast organisms like coccidia. Along with carbol, it generates brilliant yellow fluorochrome of tubercle bacilli. It is effective in detecting positive cases of tuberculosis. Auramine O binds to the mycolic acid in the bacterial cell wall.
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A9655-VAR:
A9655-BULK:
A9655-25G:4548173242293