安全性情報
C4165
Sigma-Aldrich
石炭酸フクシン
Powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
石炭酸フクシン,
フォーム
powder
green to brown
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
InChI Key
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルボルフクシンは酸の存在下で黄褐色の化合物を形成する塩基性色素です。カルボフクシンは主にマイコバクテリアの染色に必要です。マイコバクテリアのろう質の壁が染料を細胞内に保持するのに役立ちます。カルボフクシンは細菌胞子の染色にも使用することができます。
その他情報
塩基性フクシンとフェノ-ルの混合物です。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C4165-VAR:
C4165-5G:
C4165-25G:4548174005866
C4165-1G:
C4165-BULK:
C4165-10G:4548174005859
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Heritage J, Evans EGV and Killington RA
Introductory Microbiology (1996)