Merck
A9459
Sigma-Aldrich
アパミン
synthetic, ≥97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C79H131N31O24S4
CAS番号:
分子量:
2027.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H]2CCC[N@H]2C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H]3CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N3)NC1=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc4cnc[nH]4)C(N)=O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C79H131N31O24S4/c1-35(2)26-49-70(127)107-51-31-136-135-30-41(81)63(120)105-50(28-57(84)114)71(128)108-53(73(130)99-42(12-7-8-22-80)64(121)96-38(5)77(134)110-25-11-15-54(110)75(132)102-47(18-21-58(115)116)69(126)109-59(39(6)111)76(133)95-37(4)62(119)104-49)33-138-137-32-52(106-66(123)44(14-10-24-92-79(88)89)98-65(122)43(13-9-23-91-78(86)87)97-61(118)36(3)94-72(51)129)74(131)101-45(16-19-55(82)112)67(124)100-46(17-20-56(83)113)68(125)103-48(60(85)117)27-40-29-90-34-93-40/h29,34-39,41-54,59,111H,7-28,30-33,80-81H2,1-6H3,(H2,82,112)(H2,83,113)(H2,84,114)(H2,85,117)(H,90,93)(H,94,129)(H,95,133)(H,96,121)(H,97,118)(H,98,122)(H,99,130)(H,100,124)(H,101,131)(H,102,132)(H,103,125)(H,104,119)(H,105,120)(H,106,123)(H,107,127)(H,108,128)(H,109,126)(H,115,116)(H4,86,87,91)(H4,88,89,92)/t36-,37-,38-,39+,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,59-/m0/s1
InChI Key
YVIIHEKJCKCXOB-STYWVVQQSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Cys-Asn-Cys-Lys-Ala-Pro-Glu-Thr-Ala-Leu-Cys-Ala-Arg-Arg-Cys-Gln-Gln-His-NH2 [Disulfide Bridges: 1-11, 3-15]
詳細
ハチ毒であるアパミンは、アミノ酸18個と2つのジスルフィド結合で構成されるポリペプチドです。
アプリケーション
アパミンは、合成アパミンの抗菌活性を評価するために微生物学的アッセイに使用されており、またマトリックス支援レーザー脱離/イオン化(MALDI)、マトリックス支援レーザー脱離/イオン化飛行時間型質量分析(MALDI-TOF MS)およびエレクトロスプレーイオン化質量分析(ESI-MS)の標準物質として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アパミンは、血液脳関門を通過できる神経毒です。アパミンはヒトにおいて末梢神経機能障害を引き起こすことがあり、主にハチに刺された後に見られます。
血液脳関門を通過することがわかっている唯一のポリペプチド神経毒です。ATP型のCa+2-活性化K+ チャネルをブロックします。
その他情報
H2O中0.1% TFAからの凍結乾燥
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A9459-VAR:
A9459-.5MG:
A9459-.5MG-PW:
A9459-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Top-down sequencing of Apis dorsata apamin by MALDI-TOF MS and evidence of its inactivity against microorganisms
Baracchi D, et al.
Toxicon, 105-112 (2013)
Zootoxins
Reproductive and Developmental Toxicology, 765-771 (2011)
Apamin as a selective blocker of the calcium-dependent potassium channel in neuroblastoma cells: voltage-clamp and biochemical characterization of the toxin receptor
Hugues M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 79(4), 1308-1312 (1982)
Swapnil K Sonkusare et al.
Science signaling, 7(333), ra66-ra66 (2014-07-10)
Endothelial cell dysfunction, characterized by a diminished response to endothelial cell-dependent vasodilators, is a hallmark of hypertension. TRPV4 channels play a major role in endothelial-dependent vasodilation, a function mediated by local Ca(2+) influx through clusters of functionally coupled TRPV4 channels
Apamin.
E Habermann
Pharmacology & therapeutics, 25(2), 255-270 (1984-01-01)