Merck
P9279
Sigma-Aldrich
ホスホリパーゼA2 from honey bee venom (Apis mellifera)
salt-free, lyophilized powder, 600-2400 units/mg protein
別名:
PLA2, ホスファチジルコリン 2-アシルヒドロラーゼ, レシチナーゼA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
フォーム
salt-free, lyophilized powder
品質水準
比活性
600-2400 units/mg protein
分子量
14.5 kDa
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
honey bee ... Pla2(406141)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ミツバチ(Apis mellifera)の毒由来のホスホリパーゼA2は、カルシウム依存性の脂肪分解酵素です。
アプリケーション
ミツバチ毒(Apis mellifera)由来のホスホリパーゼA2は以下の用途に使用されています。
  • 酸素添加及び低酸素‐再酸素化における腎近位尿細管区域(PTS)の生存率の測定
  • 酸素発生活性の変化を試験するためのシネコシスティスの光化学系-II(PSII)ニ量体複合体の治療において
  • ホスホリパーゼの活性アッセイにおける標準として
生物化学的/生理学的作用
双性イオン性グリセロリン脂質のβ-エステル結合を加水分解します。基質としては、ホスファチジルコリン、ホスファチジルエタノ-ルアミン、およびそのプラスマロゲンアナログが適しています。ホスファチジルイノシト-ルおよびホスファチジルセリンも加水分解します。インタクト細胞の膜リン脂質を積極的に攻撃します。
単位の定義
1ユニットは、pH 8.9、25°Cで1分間に1.0 μmolの大豆L-α-ホスファチジルコリンをL-α-リゾホスファチジルコリンと脂肪酸に加水分解する量です。
アナリシスノート
タンパク質はビウレット法で測定しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9279-VAR:
P9279-BULK:
P9279-25MG:
P9279-5MG:
P9279-1MG-PW:
P9279-5MG-PW:
P9279-1MG:
P9279-25MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Milleporin-1, a new phospholipase A2 active protein from the fire coral Millepora platyphylla nematocysts.
Radwan FF and Aboul-Dahab HM
Comparative Biochemistry and Physiology. Toxicology & Pharmacology : CBP, 139(4), 267-272 (2004)
Lipids in oxygen-evolving photosystem II complexes of cyanobacteria and higher plants.
Sakurai I
Journal of Biochemistry, 140(2), 201-209 (2006)
Third calcium ion found in an inhibitor-bound phospholipase A2.
Sekar K
Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, 62, 392-397 (2006)
Phospholipase A2 activity can protect renal tubules from oxygen deprivation injury.
Zager RA
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 90(17), 8297-8301 (1993)
Ming Chen et al.
Scientific reports, 7(1), 15931-15931 (2017-11-23)
Hepatitis C virus (HCV), dengue virus (DENV) and Japanese encephalitis virus (JEV) belong to the family Flaviviridae. Their viral particles have the envelope composed of viral proteins and a lipid bilayer acquired from budding through the endoplasmic reticulum (ER). The