由来生物
human plasma
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
≥5 units/mg protein
包装
vial of ≥0.5 mg (Protein based on E1%/280 = 6.7)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SERPINF2(5345)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A8849-.5MG-PW:
A8849-BULK:
A8849-VAR:
A8849-.5MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.