Merck
A8126
Sigma-Aldrich
アクリフラビン
Powder
別名:
3 6-ジアミノ-10-メチルアクリジニウムクロリド、3、6-ジアミノアクリジン(プロフラビン)混合物, トリパフラビン(中性), ユーフラビン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14ClN3
CAS番号:
分子量:
259.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
アクリフラビン, fluorescent label
フォーム
powder
テクニック
microbe id | staining: suitable
mp
179-181 °C
溶解性
H2O: 0.33 g/mL (lit.)(lit.)
εmax
≥48000 at 459-465 nm in methanol at 0.004 g/L
≥50000 at 259-265 nm in methanol at 0.004 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.C[n+]4c5cc(N)ccc5cc6ccc(N)cc46
InChI
1S/C14H13N3.C13H11N3.ClH/c1-17-13-7-11(15)4-2-9(13)6-10-3-5-12(16)8-14(10)17;14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;/h2-8H,1H3,(H3,15,16);1-7H,14-15H2;1H
InChI Key
PEJLNXHANOHNSU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • アクリフラビンは、Brucella melitensisのS型およびR型コロニー形成を識別する凝集試験で使用されています。
  • Ago2(アルゴノート2)阻害剤として使用されています。
  • HIF-ARNT(低酸素誘導因子-アリール炭化水素受容体核内輸送体)複合体形成の阻害剤として使用されています。
  • Carnobacterium piscicolaによるバクテリオシン産生の研究に使用されています。
アクリフラビンは、高分子量のRNA分子の蛍光標識に使用されます。
各種溶媒中の励起波長と蛍光波長
  • メタノール:λex = 424 nm, λem = 518 nm
  • エタノール:λex = 426 nm, λem = 524 nm
  • プロパノール:λex = 430 nm, λem = 512 nm
  • ブタノール:λex = 430 nm, λem = 526 nm
  • ホルムアミド:λex = 434 nm, λem = 524 nm
  • グリセロール:λex = 432 nm, λem = 540 nm
  • 水:λex = 416 nm, λem = 514 nm
エーテル、クロロホルム、脂肪油に不溶性です。定常状態の蛍光分析でpH センサーの役割を果たすドナー分子(ローダミン6Gをアクセプターとして組み合わせた場合)として利用されます。
生物化学的/生理学的作用
また、アクリフラビンは、HIF-1α(低酸素誘導因子1α)およびHIF-2αと相互作用し、それによりHIF-1の二量体形成および転写機能を抑制します。さらに、腫瘍の成長および血管新生に悪影響を及ぼします。アクリフラビンは、トリパノソーマ活性、抗菌活性、抗ウイルス活性も示します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A8126-100G:
A8126-VAR:
A8126-25G:
A8126-10G:
A8126-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The contribution of bacteriocin to inhibition of Listeria monocytogenes by Carnobacterium piscicola strains in cold-smoked salmon systems.
Nilsson L, et al.
Journal of Applied Microbiology, 96, 133-133 (2004)
Isolation and biotyping of Brucella melitensis from aborted sheep and goat fetuses.
Buyukcangaz E, et al.
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 33, 311-316 (2009)
Zheqing Cai et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(43), 17462-17467 (2013-10-09)
Both preclinical and clinical studies suggest that brief cycles of ischemia and reperfusion in the arm or leg may protect the heart against injury following prolonged coronary artery occlusion and reperfusion, a phenomenon known as remote ischemic preconditioning. Recent studies
Ivan Gusarov et al.
Science (New York, N.Y.), 325(5946), 1380-1384 (2009-09-12)
Bacterial nitric oxide synthases (bNOS) are present in many Gram-positive species and have been demonstrated to synthesize NO from arginine in vitro and in vivo. However, the physiological role of bNOS remains largely unknown. We show that NO generated by
Nadine Fischer et al.
Biochimica et biophysica acta, 1828(2), 632-641 (2012-10-24)
Acriflavine resistance protein B acts as the active transporter in the multi-drug efflux pump Acriflavine resistance proteins A / B - Tolerance to colicins protein in Escherichia coli. Within the same reaction cycle intermediate all Acriflavine resistance protein B X-ray