安全性情報
08069
SAFC
改変トリプトンソイブロス
NutriSelect® Plus, with bile salts mixture, according to ISO 16654:2001, powder, selective for enterovirulent E. coli (EEC) O157:H7
別名:
modified Tryptic Soy Broth- Dehydrated Culture Media, mTSB, トリプシンソイブロス、改変, 改変Soyabean Bileブロス, 改変ソイ胆汁ブロス基礎培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.85
認証
according to ISO 16654:2001
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
casein enzymic hydrolysate, 17 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 4 g/L
D-glucose, 2.5 g/L
papaic digest of soyabean meal, 3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
with bile salts mixture
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
pathogen testing
vitamins, nutraceuticals, and natural products
適合性
selective for enterovirulent E. coli (EEC) O157:H7
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
改質トリプトンソイブロスは、食品と動物飼料からEscherichia coliO157:H7を検出するための増菌培地として推奨されます。
調製ノート
改変トリプトンソイ培養液33 gを蒸留水1000 mLに懸濁させます。必要に応じて加熱して培地を完全に溶解します。圧力15 lbs(121°C)で15分間オートクレーブ滅菌します。45~50°Cに冷却し、再水和したVCC選択的サプリメント(カタログ番号80704)1バイアルを無菌的に添加します。よく混合し、必要に応じて分注します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
08069-BULK:
08069-VAR:
08069-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)