Merck
A5431
Sigma-Aldrich
ノーブル寒天
別名:
寒天, アガーガム, アガー・アガー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C12H18O9)n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
50405901
NACRES:
NA.75
形状
powder
品質水準
アプリケーション
food and beverages
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI Key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
寒天としても知られるノーブル寒天は、テングサやオゴノリ などの海藻から抽出されるゲル化親水コロイドです。その構造は、低硫酸エステル残基に加えて、D-ガラクトースと3,6-アンヒドロ-L-ガラクトースのユニットが若干変化しながら繰り返す構造となっています。アガロースとアガロペクチンは、寒天の主要な成分です。ノーブル寒天は、主にヒトと動物の補助食品として使用されています。また、工業用の固形微生物培地を調製するためにも使用されています。
アプリケーション
ノーブル寒天は、以下を目的とした標準固形支持材の機能を果たす、寒天ゲルプレートの作成に使用されています:
  • 腫瘍スフェロイドを培養するため
  • 卵白または血漿中のリゾチーム濃度を測定するためのOsserman & Lawlorの溶解分析法
  • Scenedesmus obtusiusculus株を培養するためのBG11培地の成分として
ノーブル寒天培地は、軟寒天コロニーアッセイ用の高悪性度漿液性卵巣癌(HGSOC)細胞株の増殖培地の成分として使用されています。嫌気性菌(Bacteroides thetaitaomicron)を培養するための培地成分としても使用されています。
当初は、ノーブルのシアン化物クエン酸塩寒天培地に使用するために設計されました。
調製ノート
微生物用寒天を特殊な洗浄法でさらに精製したものです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A5431-250G-PW:
A5431-6X1KG:4548173186276
A5431-1KG-PW:
A5431-BULK:
A5431-VAR:
A5431-250G:4548173186269
A5431-1KG:4548173186252
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
寒天 suitable for microbiology
Millipore
05039
寒天
寒天 powder, suitable for microbiology
Millipore
05040
寒天
寒天 Suitable for inclusion in culture media.
Millipore
12177
寒天
寒天 Bacteriological, microbiology tested, suitable for plant cell culture, granular
Sigma-Aldrich
A6686
寒天
Agar and agarose biotechnological applications
Armisen R
Hydrobiologia, 157-166 (1991)
Agar
Food Gels, 1-51 (1990)
Effect of restricted preen-gland access on maternal self maintenance and reproductive investment in mallards
Giraudeau M, et al.
PLoS ONE, 5(10), e13555-e13555 (2010)
Mourad Sabri et al.
Infection and immunity, 77(3), 1155-1164 (2008-12-24)
Roles of the ZnuACB and ZupT transporters were assessed in Escherichia coli K-12 and uropathogenic E. coli (UPEC) CFT073. K-12 and CFT073 Deltaznu DeltazupT mutants demonstrated decreased (65)Zn(2+) uptake and growth in minimal medium. CFT073Deltaznu demonstrated an intermediate decrease of
Autophagy correlates with the therapeutic responsiveness of malignant pleural mesothelioma in 3D models
Barbone D, et al.
PLoS ONE, 10(8), e0134825-e0134825 (2015)