Merck
A5054
Sigma-Aldrich
Select agar
別名:
寒天, アガーガム, アガー・アガー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C12H18O9)n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
50405901
NACRES:
NA.75
フォーム
powder
品質水準
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI Key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ノーブルアガーは、アガーまたは寒天として知られ、テングサやオゴノリ属などの海藻から抽出されたゲル化ヒドロコロイドです。 その構造は、僅かに異なる低い硫酸エステル含量を持った、D-ガラクトースと3,6-アンヒドロ-L-ガラクトース単位の繰り返しからなります。 アガロースおよびアガロペクチンは、寒天の主要な成分です。 ノーブルアガーは、ヒトおよび動物の両方の食品サプリメントとして主に使用されます。また、産業的に、固体の微生物用培地の調製用にも使用されます。
一部の寒天は、分子生物学関連研究の培養培地の成分として主に使用されています。
アプリケーション
セレクトアガーは、DNA形質転換プロセスにおけるLuria Bertani(LB)寒天プレートの調製に使用されています。
一部の寒天培地は、ポリビニルピロリドン(PVP)および塩とともに誘電体ファントムを調製するためのゲル化剤として使用されています。細菌形質転換スクリーニング用のLB寒天の成分としても使用されています。
分子生物学用培養培地の成分としての使用に
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A5054-VAR:
A5054-250G:
A5054-1KG:
A5054-BULK:
A5054-250G-PW:
A5054-1KG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
寒天 Type A, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A4550
寒天
寒天 High gel strength, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A9799
寒天
寒天 Suitable for inclusion in culture media.
Millipore
12177
寒天
寒天 high purity, low ionic content, low gel strenght, suitable for microbiology
Millipore
56763
寒天
寒天 Type M, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A4800
寒天
Endo agar suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Millipore
E5399
Endo agar
Agar
Food Gels, 1-51 (1990)
Agar and agarose biotechnological applications
Armisen R
Hydrobiologia, 29(4), 157-166 (1991)
Structure of the agarose constituent of agar-agar
Araki C, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 29(4), 543-544 (1956)
Sandra Lara et al.
ACS nano, 12(5), 4930-4937 (2018-04-19)
Key practical challenges such as understanding the immunological processes at the nanoscale and controlling the targeting and accumulation of nano-objects in vivo now further stimulate efforts to underpin phenomenological knowledge of the nanoscale with more mechanistic and molecular insight. Thus
Construction and Cloning of Minigenes for in vivo Analysis of Potential Splice Mutations
Riedmayr LM, et al.
Bio-protocol, 8(4) (2018)