由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥93% (TLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D 200 to 225 °, c = 0.5% (w/v) in chloroform
含みます
1% CaCO3 as stabilizer
色
white to off-white
溶解性
chloroform: soluble 5 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19BrO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI Key
CYAYKKUWALRRPA-HTOAHKCRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A7562-BULK:
A7562-10G:
A7562-100G:
A7562-VAR:
A7562-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック