Merck
104477
Sigma-Aldrich
1-チオ-β-D-グルコーステトラアセタート
97%
別名:
2,3,4,6-テトラ-O-アセチル-1-チオ-β-D-グルコピラノース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20O9S
CAS番号:
分子量:
364.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +5.8°, c = 2.2 in chloroform
mp
115-117 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](S)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O9S/c1-6(15)19-5-10-11(20-7(2)16)12(21-8(3)17)13(14(24)23-10)22-9(4)18/h10-14,24H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI Key
SFOZKJGZNOBSHF-RGDJUOJXSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
104477-250MG:
104477-BULK:
104477-VAR:
104477-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)