A8292
アセトブロモ-α-D-グルクロン酸メチルエステル
≥93% (GC)
別名:
(2,3,4-トリ-O-アセチル-α-D-グルコピラノシル ブロミド)ウロン酸メチルエステル, ブロモ-2,3,4-トリ-O-アセチル-α-D-グルコピラヌロン酸メチルエステル, メチル アセトブロモ-α-D-グルクロナート
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥93% (GC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D 188 to 198 °, c = 1% (w/v) in ethyl acetate
色
white
mp
80-110 °C (lit.)
溶解性
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H17BrO9/c1-5(15)20-8-9(21-6(2)16)11(13(18)19-4)23-12(14)10(8)22-7(3)17/h8-12H,1-4H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m0/s1
InChI Key
GWTNLHGTLIBHHZ-SVNGYHJRSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8292-VAR:
A8292-500MG:
A8292-1G:
A8292-BULK:
A8292-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック