安全性情報
A3106
Sigma-Aldrich
アポリポタンパク質C-III ヒト血漿由来
buffered aqueous solution
別名:
アポC-III
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
human plasma
品質水準
アッセイ
≥95% (SDS-GE)
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
8.75 kDa
テクニック
electrophoresis: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... APOC3(345)
生物化学的/生理学的作用
アポリポプロテインC-III(apoC-III)は、高トリグリセリドリポタンパク質の代謝の制御に中心的役割を果たします。リポタンパク質リパーゼ(LPL)のインヒビターです。apoC-IIIの血漿濃度は体格指数(BMI)およびインスリン感受性に若干の相関を示し、VLDLトリグリセリド濃度に強く相関します。apoC-III濃度の低下により、血漿中トリグリセリドによる脂肪酸の脂肪組織への取り込み量が多くなります。
物理的形状
10 mM炭酸水素アンモニウム溶液
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A3106-100UG-LBL:
A3106-100UG-PW:
A3106-100UG:
A3106-VAR:
A3106-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Since cholesterol is a water-insoluble molecule it must be packaged for transport within the plasma. The particles that package cholesterol, cholesteryl esters, and triglycerides for transport, are called lipoproteins.
Since cholesterol is a water-insoluble molecule it must be packaged for transport within the plasma. The particles that package cholesterol, cholesteryl esters, and triglycerides for transport, are called lipoproteins.