アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
色
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
ethanol: insoluble
methanol: insoluble
オーガナイザー
Abbott
SMILES記法
[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN(C)[C@@H]1CCN(CCCOc2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)C#N)C1
InChI
1S/C22H27N3O.C4H6O6.H2O/c1-24(2)21-12-14-25(17-21)13-3-15-26-22-10-8-20(9-11-22)19-6-4-18(16-23)5-7-19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h4-11,21H,3,12-15,17H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t21-;1-,2-;/m11./s1
InChI Key
BWZMVOINNVPOGW-LZXZYUBDSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
A3104-BULK:
A3104-5MG:4548173217987
A3104-25MG:4548173217970
A3104-VAR:
試験成績書(COA)
資料
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.