Merck
S1250010
17α-メチルアンドロスタン-17β-オール-3-オン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
17α-メチルジヒドロテストステロン, 17β-ヒドロキシ-17α-メチル-5α-アンドロスタン-3-オン, 5α-アンドロスタン-17α-メチル-17β-オル-3-オン, メスタノロン, メスタリン, メチルアンドロスタノロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H32O2
CAS番号:
分子量:
304.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
stanozolol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H32O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h13,15-17,22H,4-12H2,1-3H3/t13-,15+,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChI Key
WYZDXEKUWRCKOB-YDSAWKJFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Stanozolol impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
S1250010:
S1250010-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)