S1250000
スタノゾロール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
17β-ヒドロキシ-17α-メチル-5α-アンドロスタノ[3,2-c]ピラゾール, 5α-アンドロスタン-17α-メチル-17β-ol-[3,2-c]ピラゾール, Stanazol, アンドロスタナゾール
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
stanozolol
メーカー/製品名
EDQM
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)O)[C@@]1(C)Cc5cn[nH]c5C2
InChI
1S/C21H32N2O/c1-19-11-13-12-22-23-18(13)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,24H,4-11H2,1-3H3,(H,22,23)/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
LKAJKIOFIWVMDJ-IYRCEVNGSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
S1250000:
S1250000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック