Merck
N3288
Sigma-Aldrich
(+)-ノルフェンフルラミン 塩酸塩
≥98% (HPLC), powder
別名:
JP 92, NSC 43036, S-(+)-α-メチル-3-(トリフルオロメチル)ベンゼンエタンアミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12F3N · HCl
CAS番号:
分子量:
239.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
保管条件
desiccated
white
溶解性
H2O: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.C[C@H](N)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H12F3N.ClH/c1-7(14)5-8-3-2-4-9(6-8)10(11,12)13;/h2-4,6-7H,5,14H2,1H3;1H/t7-;/m0./s1
InChI Key
PIDLOFBRTWNFAR-FJXQXJEOSA-N
生物化学的/生理学的作用
(+)-ノルフェンフルラミンは、(+)-フェンフルラミンの主要な肝代謝物で、食欲低下作用に加え副作用の主な原因です。また、血管収縮作用があり、正常な血圧のラットにおいて血圧を上昇させます。主にセロトニンの細胞質プ-ルに作用し、ド-パミン放出の誘導においてはフェンフルラミンよりも強力です。
セロトニントランスポ-タ-の強力な基質で、5-HT2A/2B アゴニスト、食欲低下薬です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N3288-50MG:
N3288-BULK:
N3288-10MG:
N3288-VAR:
N3288-IP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。