SML2716
Pitolisant hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
1-[3-[3-(4-Chlorophenyl)propoxy]propyl]piperidine hudrochloride, 1-{3-[3-(4-Chlorophenyl)propoxy]propyl}piperidine hydrochloride, 3-(4-Chlorophenyl)propyl 3-piperidinopropyl ether hydrochloride, BF 2649, BF2.649, Ciproxidine, Tiprolisant
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)CCCOCCCN2CCCCC2.Cl
InChI
1S/C17H26ClNO.ClH/c18-17-9-7-16(8-10-17)6-4-14-20-15-5-13-19-11-2-1-3-12-19;/h7-10H,1-6,11-15H2;1H
InChI Key
XLFKECRRMPOAQS-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2716-VAR:
SML2716-10MG:
SML2716-50MG:
SML2716-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)