アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
保管条件
desiccated
under inert gas
色
white
溶解性
H2O: >10 mg/mL
DMSO: 12 mg/mL
ethanol: 3 mg/mL
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.S=C(CC1CCCCC1)N2CCC(CC2)c3c[nH]cn3
InChI
1S/C16H25N3S.C4H4O4/c20-16(10-13-4-2-1-3-5-13)19-8-6-14(7-9-19)15-11-17-12-18-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h11-14H,1-10H2,(H,17,18);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
REZRBLGMJZZSID-BTJKTKAUSA-N
遺伝子情報
human ... HRH3(11255)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T123-100MG:
T123-BULK:
T123-25MG:
T123-VAR:
T123-10MG:
試験成績書(COA)