ABE558
Anti-Ku70 Protein Antibody
from rabbit
別名:
X-ray repair cross-complementing protein 6, 5′-deoxyribose-5-phosphate lyase Ku70, 5′-dRP lyase Ku70, 70 kDa subunit of Ku antigen, ATP-dependent DNA helicase 2 subunit 1, ATP-dependent DNA helicase II 70 kDa subunit, CTC box-binding factor 75 kDa subuni
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... XRCC6(2547)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
エピジェネティクス
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Ku70 Protein in human prostate carcinoma cells and human testis tissue.
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Ku70 Protein in 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HeLa cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE558:
試験成績書(COA)