Merck
A1949
Sigma-Aldrich
抗ウサギIgG (γ-鎖特異的)-ペルオキシダーゼ抗体, マウスモノクローナル
clone RG-96, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクロナール抗ウサギIgG (γ-鎖特異的)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
RG-96, monoclonal
フォーム
lyophilized powder
化学種の反応性
rabbit
以下との反応禁止
goat, feline, pig, guinea pig, rat, bovine, canine, human, horse, sheep, chicken
包装
vial of 0.5 mL
テクニック
direct ELISA: 1:40,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot: 1:160,000 using total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/well)
アイソタイプ
IgG1
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウサギIgGは複数の免疫学的定量法で一次抗体として使用されることも多いです。すなわち、通常ポリクローナル抗ウサギIgGがこのような方法における二次抗体として使用されます。しかし、ウサギIgGに対するポリクローナル抗体は他の生物種、特にヒトのIgGと交差反応を起こすことがあるので、試験結果に特異性がなくなります。ウサギIgGのみに特異的なモノクローナル抗ウサギIgGの使用は、免疫学的定量法の正確度を改善するので、さまざまな研究用途に有用な可能性があります。
ペルオキシダーゼ標識マウスモノクローナル抗ウサギIgG(γ-鎖特異的)抗体は、ホースラディッシュ・ペルオキシダーゼを結合させたモノクローナル抗ウサギIgGです。モノクローナル抗ウサギIgGは、マウス骨髄腫細胞とウサギIgGで免疫したマウスの脾細胞を融合させて作製したRG-96ハイブリドーマ由来です。
本製品はウサギIgGのγ(重)鎖に位置するエピトープを認識します。イムノブロットでは、本抗体は未変性および変性したウサギIgGを認識します。ELISAでは、本抗体はウサギIgGに特異的に反応しますが、ウサギIgAおよびIgMまたはヒトIgG、IgAおよびIgMとは交差反応しません。以下の生物種のIgGとも交差反応しません:ウシ、ネコ、ニワトリ、イヌ、ヤギ、モルモット、ウマ、ブタ、ラットまたはヒツジ。
免疫原
ウサギIgG
アプリケーション
ペルオキシダーゼ標識モノクローナル抗ウサギIgG(γ-鎖特異的)抗体は、以下のようなさまざまな免疫化学的アッセイで使用されています:
  • 酵素結合抗体免疫吸着アッセイ(ELISA)
  • ウエスタンブロッティング
  • 免疫組織学
  • ドット免疫結合アッセイ
物理的形状
1%ウシ血清アルブミンと0.05% MITを含むpH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水から凍結乾燥。
調製ノート
Avrameas, S.らによる二段階グルタルアルデヒド法で作製しています(Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978))。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
A1949-VAR:
A1949-1VL:4548173184975
A1949-1VL-PW:
A1949-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
NsrR: a key regulator circumventing Salmonella enterica serovar Typhimurium oxidative and nitrosative stress in vitro and in IFN-gamma-stimulated J774. 2 macrophages
Gilberthorpe NJ, et al.
Microbiology, 153(Pt 6), 1756-1756 (2007)
The rapid increase of circulating adiponectin in neonatal calves depends on colostrum intake
Kesser J, et al.
Journal of Dairy Science, 98(10), 7044-7051 (2015)
Targeted inhibition of EG-1 blocks breast tumor growth
Lu M, et al.
Cancer Biology & Therapy, 6(6), 936-941 (2007)
Daniel M Held et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 17(6), 930-936 (2010-04-23)
New Zealand White (NZW) rabbits were immunized with several different nontoxic botulinum neurotoxin serotype B (BoNT/B) preparations in an effort to optimize the production of a rapid and highly potent, effective neutralizing antibody response. The immunogens included a recombinant heavy
A W Horne et al.
Molecular human reproduction, 15(5), 287-294 (2009-03-14)
Ectopic pregnancy (EP) remains a considerable cause of morbidity and occasional mortality. Currently, there is no reliable test to differentiate ectopic from intrauterine gestation. We have previously used array technology to demonstrate that differences in gene expression in decidualized endometrium