Merck
A0521
Sigma-Aldrich
α-アミラーゼ from human saliva
greener alternative
Type IX-A, lyophilized powder, 1,000-3,000 units/mg protein
別名:
1,4-α-D-グルカン-グルカノヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
タイプ
Type IX-A
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
1,000-3,000 units/mg protein
組成
Protein, 5.0-15.0% biuret
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... AMY1A(276)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-アミラーゼは唾液の主要な分泌タンパク質の構成要素です。これは、496個のアミノ酸を含有し、グリコシル化型と非グリコシル化型の2つのアイソフォームを有します。α-アミラーゼ遺伝子は、ヒト染色体1p21.1に位置します。α-アミラーゼは、主に膵臓と唾液で産生されます。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品を、デンプンを原料とするエタノール製造の研究に使用したとき、エネルギー効率と廃棄物削減効果が強化されました。詳細な情報につきましてはメルクの季刊誌バイオファイル (Bio Files) の記事をご覧ください。
アプリケーション
ヒト唾液のα-アミラーゼは、HPLC(高速液体クロマトグラフィー)を用いてα-アミラーゼ阻害剤を検査するために使用されています。これは、ヒト母乳オリゴ糖(HMO)の消化性を研究するためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
α-アミラーゼは、オリゴ糖中のα-1,4グリコシド結合の加水分解を触媒します。これは、デンプン、グリコーゲンおよび多糖類の最初の消化において重要な役割を果たします。血清中のアミラーゼ濃度の上昇は、急性膵炎に関連しています。
単位の定義
1ユニットは、pH 6.9、20°C、3分間に、1.0 mgのマルトースをデンプンから遊離させる酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥品((NH4)2SO4とクエン酸ナトリウムを含有)。
調製ノート
クロマトグラフィ-精製済み
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「enzymes for complex carbohydrate analysis」をご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
A0521-VAR:
A0521-500UN:
A0521-100UN:
A0521-2.5KU:
A0521-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Copy number polymorphism of the salivary amylase gene: implications in human nutrition research
Santos JL, et al.
Lifestyle Genomics, 5(3), 117-131 (2012)
Structure of human salivary alpha-amylase crystallized in a C-centered monoclinic space group
Fisher SZ, et al.
Acta Crystallographica Section F, Structural Biology and Crystallization Communications, 62(2), 88-93 (2006)
Katrin Stein et al.
The British journal of nutrition, 104(8), 1101-1111 (2010-06-29)
Dietary fibre is fermented by the human gut flora resulting mainly in the formation of SCFA, for example, acetate, propionate and butyrate. SCFA, in particular butyrate, may be important for secondary cancer prevention by inducing apoptosis and inhibiting cell growth
Stefanie Lux et al.
The British journal of nutrition, 108(7), 1177-1186 (2011-12-17)
It is proven that nuts contain essential macro- and micronutrients, e.g. fatty acids, vitamins and dietary fibre (DF). Fermentation of DF by the gut microflora results in the formation of SCFA which are recognised for their chemopreventive potential, especially by
Alpha-amylase activity in blood increases after pharmacological, but not psychological, activation of the adrenergic system
Nater UM, et al.
PLoS ONE, 10(6), e0130449-e0130449 (2015)