Merck
A0157
Sigma-Aldrich
アスコルビン酸オキシダーゼ from Cucurbita sp.
lyophilized powder, 1,000-3,000 units/mg protein
別名:
L-アスコルビン酸:酸素オキシドレダクターゼ, アスコルバーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
plant (Cucurbita spp.)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
1,000-3,000 units/mg protein
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アスコルビン酸オキシダーゼは、サブユニット当たりアミノ酸残基552個で構成されるホモ二量体酵素です(ズッキーニ由来)。サブユニット当たりの分子量は70 kDaです。この酵素は、主として植物、真菌および真正細菌で見られます。
アプリケーション
Cucurbita sp.由来のアスコルビン酸オキシダーゼは、次の用途で使用されています。
  • 骨芽細胞への分化に用いる培養培地のサプリメントとして。
  • モノデヒドロアスコルビン酸レダクターゼアッセイにおいて、アスコルビン酸を酸化してモノデヒドロアスコルビン酸を生成するために。
  • アスコルビン酸(AsA)およびデヒドロアルコルビン酸(DHA)の濃度測定に。
Cucurbita sp.(カボチャ)由来のアスコルビン酸オキシダーゼは、酸化ストレスおよび熱ストレスの応答と耐性を研究するために使用される場合があります。Sigmaのアスコルビン酸オキシダーゼは、Arabidopsis(シロイヌナズナ)の熱ストレス応答を研究するためのアスコルビン酸アッセイに使用されています
生物化学的/生理学的作用
アスコルビン酸オキシダーゼは、アスコルビン酸をデヒドロアスコルビン酸に変換します。これは、L-アスコルビン酸といくつかの類似体に非常に特異的です。アスコルビン酸オキシダーゼは二量体(ダイマー)として存在し、分子量は約140 kDaです。
アスコルビン酸オキシダーゼ(AO)は、アポプラストにおける酸化還元を調節することで、細胞増殖に関与します。この酵素は、酸化的分子デヒドロアスコルビン酸(DHA)をアポプラストで合成できます。また、細胞の伸長および拡張の発生にも関与します。
単位の定義
1ユニットは、pH 5.6、25°C、1分間で、1.0 μmolのL-アスコルビン酸をデヒドロアスコルビン酸へと酸化する酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥品(バッファ-と、安定剤としてのスクロ-スを含有)。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0157-BULK:
A0157-100UN-PW:
A0157-1KU-PW:
A0157-250UN:
A0157-100UN:
A0157-1KU:
A0157-VAR:
A0157-250UN-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sudhakar Srivastava et al.
Protoplasma, 248(4), 805-815 (2010-12-29)
Arsenic (As) is a potential hazard to plants' health, however the mechanisms of its toxicity are yet to be properly understood. To determine the impact of redox state and energetic in stress imposition, plants of Hydrilla verticillata (L.f.) Royle, which
Kyoko Fujita et al.
Biopolymers, 93(12), 1093-1099 (2010-07-29)
Hydrated choline dihydrogen phosphate (Hy[ch][dhp]) containing 30 wt% water was investigated as a novel protein solvent. The Hy[ch][dhp] dissolved some metallo proteins (cytochrome c, peroxidase, ascorbate oxidase, azurin, pseudoazurin and fructose dehydrogenase) without any modification. These proteins retained the surroundings
Ann Wambui Munyaka et al.
Journal of food science, 75(4), C336-C340 (2010-06-16)
The thermal stability of vitamin C (including l-ascorbic acid [l-AA] and dehydroascorbic acid [DHAA]) in crushed broccoli was evaluated in the temperature range of 30 to 90 degrees C whereas that of ascorbic acid oxidase (AAO) was evaluated in the
Michael Wawire et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(5), 1774-1783 (2011-02-12)
Cowpea, an African leafy vegetable ( Vigna unguiculata ), contains a high level of vitamin C. The leaves harvested at 4-9 weeks are highly prone to vitamin C losses during handling and processing. Therefore, the purpose of this research was
Nidhi Chauhan et al.
The Analyst, 136(9), 1938-1945 (2011-03-19)
An ascorbate oxidase (AsOx) (E.C.1.10.3.3) purified from Lagenaria siceraria fruit was immobilized covalently onto a carboxylated multiwalled carbon nanotubes and polyaniline (c-MWCNT/PANI) layer electrochemically deposited on the surface of an Au electrode. The diffusion coefficient of ascorbic acid was determined