Merck
12669
Sigma-Aldrich
チオ硫酸カリウム
≥95%
別名:
チオ硫酸、二カリウム塩, チオ硫酸二カリウム, チオ硫酸(H2S2O3)、カリウム塩(1:2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2S2O3
CAS番号:
分子量:
190.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
solid
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2K.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
FGRVOLIFQGXPCT-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チオ硫酸カリウムは以下に使用できます:
  • 有機化合物抽出用の水性二相系(ABS)の調製のため。
  • 分散/乳化重合によるポリアクリロニトリル・ナノ粒子の合成のため。
  • Hummerの方法でグラファイト粉末から酸化グラフェンを合成するための前処理用試薬として。
  • 粗りん酸から鉄を除去する有機ケイ素ベースの吸収剤合成用の開始剤として。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
12669-500G:
12669-BULK:
12669-100G:
12669-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hierarchical Sulfur-Based Cathode Materials with Long Cycle Life for Rechargeable Lithium Batteries.
Wang J, et al.
ChemSusChem, 7(2), 563-569 (2014)
Ying Chen et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 189, 109929-109929 (2019-11-14)
Sewage treatment plants effectively remove silver (Ag) from sewage. Sewage sludge can therefore be important Ag sinks, polluting the environment with this element. In this work, we report a nation-wide survey on the Ag content of sewage sludge in China
P Vecerka et al.
Veterinarni medicina, 29(5), 279-285 (1984-05-01)
A trial was conducted to study the sensitivity of the Aujeszky disease virus, present in the blood of pigs, to the effect of two preservatives: potassium thiosulphate ( K2S2O5 ) and hydrogen chloride (HCl). The sensitivity of the virus was
Jin-Feng Zhang et al.
Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 29(5), 1239-1243 (2008-07-16)
The method of diuron [3-(3,4-dichlorophenyl)-1, 1-dimethylurea] degradation by persulfate oxidation activated by EDTA-ferrous ion in aqueous system was conducted. Based on both of the degradation performance and the operating costs, optimal reaction condition was proposed. Operating at K2S2O8 initial concentration
Chemical studies on the removal of iron from crude phosphoric acid using an organosilicon compound.
Soliman MH, et al.
Journal of Chemistry, 6(S1), S329-S341 (2009)