Merck
1.05134
Supelco
Potassium sulfide
small lumps for analysis EMSURE®
別名:
Potassium sulfide, Potassium monosulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(l · K2S)(m · K2Sx)(n · K2S2O3)
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
フォーム:
solid
溶解性:
500 g/L
品質水準
製品種目
EMSURE®
フォーム
solid
濃度
≥44% (complexometric K2S basis)
pH
13 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
200-250 °C
溶解性
500 g/L
密度
1.65 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1000‑1200 kg/m3
微量陰イオン
sulfite (SO32-): ≤1%
thiosulfate (S2O32-): ≤20
微量陽イオン
N: ≤0.01%
保管温度
no temp limit
InChI
1S/4K.H2O3S2.S/c;;;;1-5(2,3)4;/h;;;;(H2,1,2,3,4);/q;;2*+1;;/p-2
InChI Key
PFSBHPPVZHPSCB-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (complexometric, as K₂S): ≥ 44 %
Sulfite (SO₃): ≤ 1 %
Thiosulfate (S₂O₃): about 20
Total nitrogen (N): ≤ 0.01 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2