アプリケーション
ポリ硫化カリウムは、高い水溶解度を示し、二次電気化学的貯蔵システムのための高エネルギー密度半電池として機能することが可能です。硫黄ナノ粒子合成のための硫黄源として使用することができます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
12665-BULK:
12665-VAR:
12665-100G:
12665-6X1KG:
12665-50KG:
12665-1KG:
12665-20KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
An energetic medium for electrochemical storage utilizing the high aqueous solubility of potassium polysulfide.
Licht S.
Journal of the Electrochemical Society, 134(9), 2137-2141 (1987)
Production of sulfur nanoparticles from aqueous solution of potassium polysulfide.
Massalimov I A, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 85(12), 1832-1837 (2012)