詳細
ストレプトアビジンは、放線菌(Streptomycetes)によって合成される結晶タンパク質です。
アプリケーション
Streptomyces avidinii由来のストレプトアビジンは以下の用途に使用されています:
- 自己推進型触媒マイクロモーターの 事前官能基化
- ハイドロキシアパタイト-キトサン(HA-CTS)ナノフィルム被覆基質の作製及び修飾
- 生体分子を金逆型ポリマー太陽電池(Au-IPSC)に結合させた分析物として
生物化学的/生理学的作用
ストレプトアビジンはビオチン結合タンパク質であり、4分子のビオチンを結合させる能力があります。ストレプトアビジンのビオチン結合ポケットが、ビオチンとの相互作用に役立ちます。タンパク質の結合及び多量体化を促進するために使用されます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
販売数量1 mgおよび5 mg
単位の定義
1 Uは、pH 7.5で1 μgの(+)-ビオチンに結合するタンパク質の量に相当します。
アナリシスノート
結合能: ストレプトアビジンはサブユニットあたりビオチン1分子と結合します。ビオチンの結合と吸光度測定値を比較すると、結合部位の占有率は5%以下です。
その他情報
レビュー:微生物学におけるアビジン-ビオチン法の用途;細菌Streptomyces avidiniiから分離されるタンパク質で、ビオチンに高い親和性を示します;アビジン-ビオチン法
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
85878-VAR:
85878-5MG:
85878-BULK:
85878-1MG-PW:
85878-10MG:
85878-10MG-PW:
85878-1MG:
85878-5MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
D.A. Fuccillo
Biotechniques, 3, 494-494 (1985)
Biofunctionalized self-propelled micromotors as an alternative on-chip concentrating system
Restrepo-Perez L, et al.
Lab on a chip, 14(16), 2914-2917 (2014)
Capture and identification of heterogeneous circulating tumor cells using transparent nanomaterials and quantum dots-based multiplexed imaging
Chen Y Y, et al.
Journal of Cancer, 7(1), 69-69 (2016)
Evolved streptavidin mutants reveal key role of loop residue in high-affinity binding
Magalhaes M L B, et al.
Protein Science, 20(7), 1145-1154 (2011)
Soon Gang Choi et al.
Nature communications, 10(1), 3907-3907 (2019-08-31)
Complementary assays are required to comprehensively map complex biological entities such as genomes, proteomes and interactome networks. However, how various assays can be optimally combined to approach completeness while maintaining high precision often remains unclear. Here, we propose a framework