Merck
S9059
Sigma-Aldrich
ストレプトアビジン−金コロイド from Streptomyces avidinii
~10 nm nominal (colloidal gold), buffered aqueous glycerol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体
gold conjugate
品質水準
形状
buffered aqueous glycerol solution
濃度
~2.5 A520 units/mL
公称
~10 nm (colloidal gold)
平均粒径
8-12 nm (monodisperse)
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ストレプトアビジン-金コロイドコンジュゲートは、一次抗体など、ビオチンと既に結合済みの分子と結合します。
ストレプトアビジンは、細菌Streptomyces avidiniiによって産生されるタンパク質です。アビジンと同様、ビオチンとの結合部位が4つあります。どちらも、抗体、酵素、蛍光色素、および金と結合した免疫化学システムのプローブとして広く使用されています。アビジンはストレプトアビジン(pI~5-6)と比較して、塩基性が高い(pI~10.5)です。アビジンは、ストレプトアビジンよりもビオチンに対する結合能がわずかに高いですが、グリコシル化された側鎖を持っており、糖タンパク質ではないストレプトアビジンよりもブロッティング法のバックグラウンドが高くなります。ストレプトアビジンは、塩化グアニジニウムによるサブユニットへの解離に対しアビジンよりも耐性を示します。ストレプトアビジンは、金コロイドと結合する場合があります。
アプリケーション
ストレプトアビジン-金コロイドコンジュゲートは、イムノブロッティング、光学顕微鏡、および免疫電子顕微鏡アプリケーションで使用されるストレプトアビジン/金コロイド-ビオチン検出システムのコンポーネントです。これは、一般に包埋後免疫細胞化学で使用されます。
ビオチン化化合物の検出用。
物理的形状
0.01M PBS (pH 7.2, 1%BSA, 20%グリセロ-ル, 15mMアジ化ナトリウム含有)の懸濁液。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付の他の文書に記載がない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。そのような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S9059-.4ML:
S9059PROC:
S9059-.25ML-PW:
S9059-BULK:
S9059-VAR:
S9059-1ML-PW:
S9059-2ML:
S9059-1ML:
S9059-.25ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
John S Mitchell et al.
Analytical biochemistry, 343(1), 125-135 (2005-06-14)
Surface plasmon resonance (SPR) biosensor formats using gold nanoparticle or protein signal amplification for the sensitive assay of small molecules were developed using progesterone as a model compound. Progesterone was immobilized to a dextran surface in the Biacore biosensor through