アッセイ
≥90.0% (HPLC)
品質水準
フォーム
liquid
品質
ready to use solution, 100 assays
濃度
1 mg/mL in H2O
蛍光検出
λex 530 nm; λem 620 nm±5 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
保管温度
−20°C
SMILES記法
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChI Key
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
膜非透過性、フェナントリジウムインタ-カレ-ト色素で、水銀、キセノン・ア-クランプまたはアルゴンイオンレ-ザで励起します。蛍光顕微鏡検査法、共焦点レ-ザ走査顕微鏡法、フロ-サイトメトリ-、および蛍光測定での使用に適しています。 核酸の対比染色に使用されます。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79214-4X25UL-BULK:
79214-4X25UL:
79214-25UL-KC:
この製品を見ている人はこちらもチェック