安全性情報
APOBRDU
Sigma-Aldrich
フローサイトメトリーキット アポトーシス検出用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.32
使用法
sufficient for 60 cell suspensions
包装
pkg of 1 kit
テクニック
flow cytometry: suitable
アプリケーション
cell analysis
detection
検出方法
fluorometric
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
アプリケーション
フルオレセイン標識抗BrdU抗体を用いて検出した場合、Br-dUTPのさらに大きな取込みにより、フローサイトメトリーによるさらに強いシグナルが示されます。ヨウ化プロピジウム/RNase A溶液がキットに含まれており、全DNAを対比染色できます。 APOBRDUは、ヒト非小細胞肺癌のフローサイトメトリーアッセイで使用されています。APOBRDUは、HeLa細胞の細胞周期とアポトーシスアッセイ、およびヒト神経芽腫細胞株のtunelアッセイに使用されています。
特徴および利点
Br-dUTPは、ビオチンまたはジゴキシゲニン標識dUTP、あるいはフルオレセインやBODIPYのような蛍光色素標識されたデオキシヌクレオチドに比べて多く取り込まれることから、検出感度が改善されます。
包装
このキットは2個包装で、どちらもウェットアイスで保冷輸送しています。製品到着次第、 APO-PART1を-20°C、APO-PART2を2~4°Cで保存してください。
原理
Br-dUTPは、FITCなどの大きな色素分子やビオチン、ジゴキシゲニンで標識されたデオキシウリジン三リン酸に比べ、DNAフラグメントに迅速に取り込まれます。アポトーシスを判定する生物学的特徴の一つとして、ゲノムDNAが180~200 bpのフラグメントに分解された、いわゆる"DNAラダー"があります。この断片化により、DNA切断物には多数の3'-ヒドロキシル部位が生じます。APO-BRDUキットではこの特性を利用し、ブロモデオキシウリジン三リン酸(Br-dUTP)を用いて3'-ヒドロキシル部位を標識することにより、アポトーシス細胞を同定できるようになっています。Br-dUTPは、ターミナルトランスフェラーゼ(TdT)の酵素反応によって、二本鎖または一本鎖DNAの3'-ヒドロキシル部位に結合します。非アポトーシス細胞の場合、有効な3'-ヒドロキシル部位がないためBr-dUTPは取り込まれません。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Br-dUTP 480 μL
  • Fluorescein PRB-1 antibody 300 μL
  • Negative control cells 5 mL
  • PI/RNase staining buffer 30 mL
  • Positive control cells 5 mL
  • Reaction buffer .6 mL
  • Rinsing buffer 120 mL
  • Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) 45 μL
  • Wash buffer 120 mL
すべて表示 (9)
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The novel lipophilic camptothecin analogue gimatecan is very active in vitro in human neuroblastoma: a comparative study with SN38 and topotecan
Di Francesco AM, et al.
Biochemical Pharmacology, 70(8), 1125-1136 (2005)
Cardenolide-induced lysosomal membrane permeabilization demonstrates therapeutic benefits in experimental human non-small cell lung cancers
Mijatovic T, et al.
Neoplasia, 8(5), 402-412 (2006)
X Li et al.
Cell proliferation, 28(11), 571-579 (1995-11-01)
In situ presence of numerous DNA strand breaks is a typical feature of apoptotic cells. Selective DNA strand break induction by photolysis (SBIP) at sites that contain incorporated halogenated DNA precursors has recently been proposed as a method of analysing
Cdc7 is an active kinase in human cancer cells undergoing replication stress
Tenca P, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 282(1), 208-215 (2007)
資料
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.