Merck
22620
Sigma-Aldrich
キニーネ
suitable for fluorescence, anhydrous, ≥98.0% (dried material, NT)
別名:
6′-メトキシシンコニジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24N2O2
CAS番号:
分子量:
324.42
Beilstein:
91867
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥98.0% (dried material, NT)
形状
powder
光学活性
[α]20/D −126±5°, c = 1% in chloroform
不純物
≤5% dihydroquinine (HPLC)
損失
≤1% loss on drying, 110 °C
mp
173-175 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
蛍光検出
λex 347 nm; λem 448 nm in 0.5 M sulfuric acid
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
InChI Key
LOUPRKONTZGTKE-WZBLMQSHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キニーネは、6′-メトキシシンコニジンとも呼ばれる蛍光試薬です。キニーネの量子収率は、励起波長が313 mµのときよりも390 mµで23%高くなります。硬い培地中のキニーネの発光バンドに見られる蛍光偏光は、2つの一重項状態から同時に発生します。.キニーネまたは 6-メトキシキノリンの発光スペクトルは、390 mµでの励起時には赤色帯に移ります。
アプリケーション
キニンは以下のプロセスに使用されました:
  • オメプラゾールと組み合わせたin vitro抗マラリア活性の研究
  • 唾液の粘度および摩擦への効果の分析
  • 被験薬として、P-糖タンパク質(Pgp)過剰発現乳癌細胞における蛍光Pgp基質の蓄積に対する効果の研究
  • in vitroでの錐体細胞固有の特性、細胞外カリウム輸送およびてんかん様作用に対する影響の研究
  • 植物のDeianira erubescensStrychnos pseudoquinaおよびRemijia ferrugineaにおいて、ファイトケミカルのスクリーニングによるアルカロイド同定用の参照化合物として
生物化学的/生理学的作用
カリウムチャネル遮断薬
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
22620-5G:
22620-25G:
22620-BULK:
22620-VAR:
22620-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Przemysław J Boratyński
Molecular diversity, 19(2), 385-422 (2015-01-15)
Nature is full of dimeric alkaloids of various types from many plant families, some of them with interesting biological properties. However, dimeric Cinchona alkaloids were not isolated from any species but were products of designed partial chemical synthesis. Although the
A.A. Smaardijk et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 135-135 (1987)
The role of friction in perceived oral texture.
Rene A. de Wijk , Jon F. Prinz.
Food Quality and Preference, 16, 121-129 (2005)
T Skinner-Adams et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 43(5), 1304-1306 (1999-05-01)
Previous studies have shown that the proton pump inhibitor omeprazole has antimalarial activity in vitro. The interactions of omeprazole with commonly used antimalarial drugs were assessed in vitro. Omeprazole and quinine combinations were synergistic; however, chloroquine and omeprazole combinations were
M Bikson et al.
Neuroscience, 115(1), 251-261 (2002-10-29)
The effect of quinine on pyramidal cell intrinsic properties, extracellular potassium transients, and epileptiform activity was studied in vitro using the rat hippocampal slice preparation. Quinine enhanced excitatory post-synaptic potentials and decreased fast- and slow-inhibitory post-synaptic potentials. Quinine reduced the