製品種目
BioReagent
アッセイ
99.0-101.0%
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
蛍光検出
λex 347 nm; λem 448 nm in 0.5 M sulfuric acid
適合性
suitable for fluorescence
抗生物質活性スペクトル
parasites
作用機序
enzyme | inhibits
SMILES記法
O.O.OS(O)(=O)=O.COc1ccc2nccc([C@@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1.COc5ccc6nccc([C@@H](O)C7CC8CCN7C[C@@H]8C=C)c6c5
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14-,19-,20+;;;/m00.../s1
InChI Key
ZHNFLHYOFXQIOW-LPYZJUEESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
22640-BULK:
22640-100G:
22640-25G:
22640-VAR:
22640-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック