Merck
Q0132
Quinine 硫酸
meets USP testing specifications, monograph mol wt. 782.94 ((C20H24N2O2)2 . H2SO4 . 2H2O)
別名:
キニーネ ヘミ硫酸塩 一水和物, キニーネ 硫酸塩 (2:1) (円) 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24N2O2 · 0.5H2O4S · H2O
CAS番号:
分子量:
391.47
Beilstein:
6113937
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
分子量
monograph mol wt. 782.94
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
抗生物質活性スペクトル
parasites
作用機序
enzyme | inhibits
SMILES記法
O.O.OS(O)(=O)=O.COc1ccc2nccc([C@@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1.COc5ccc6nccc([C@@H](O)C7CC8CCN7C[C@@H]8C=C)c6c5
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14-,19-,20+;;;/m00.../s1
InChI Key
ZHNFLHYOFXQIOW-LPYZJUEESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
マラリア原虫の生体内で結晶化されたヘムであるヘモゾインの代謝やヘム(FP)錯体の毒性の研究、ミトコンドリアATP感受性カリウムチャネルの阻害に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
カリウムチャネル遮断薬。抗マラリア剤、抗コリン剤、降圧剤、血糖降下剤です。元は南米のキナ科樹木から単離されたアルカロイドです。ミトコンドリアのATP調節性カリウムチャネルを阻害します。マラリア寄生虫の生体内で結晶化されたヘムであるヘモゾインの代謝の研究、およびヘム(FP)複合体の毒性の研究に用いられます。
カリウムチャネル遮断薬です。抗マラリア性
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
Q0132-10G:
Q0132-VAR:
Q0132-BULK:
Q0132-25G:
Q0132-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Joe Briscoe et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(15), 4463-4468 (2015-02-24)
New hybrid materials consisting of ZnO nanorods sensitized with three different biomass-derived carbon quantum dots (CQDs) were synthesized, characterized, and used for the first time to build solid-state nanostructured solar cells. The performance of the devices was dependent on the
J P Mooney et al.
Mucosal immunology, 7(6), 1302-1311 (2014-03-29)
Coinfection can markedly alter the response to a pathogen, thereby changing its clinical presentation. For example, non-typhoidal Salmonella (NTS) serotypes are associated with gastroenteritis in immunocompetent individuals. In contrast, individuals with severe pediatric malaria can develop bacteremic infections with NTS
Eva Woltmann et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(25), 6347-6362 (2014-08-12)
High production output of solid pharmaceutical formulations requires fast methods to ensure their quality. Likewise, fast analytical procedures are required in forensic sciences, for example at customs, to substantiate an initial suspicion. We here present the design and the optimization
Jie Ma et al.
Talanta, 143, 205-211 (2015-06-17)
Hollow cross-linked fluorescent carbon nitride nanoparticles (CNNPs) were fabricated via a facile one-pot solvothermal process. The obtained CNNPs were characterized by multiple analytical techniques including transmission electron microscopy (TEM), X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), solid-state nuclear magnetic resonance
Miaomiao Zhang et al.
International journal of nanomedicine, 10, 6943-6953 (2015-11-27)
X-ray computed tomography (CT) is the most commonly used imaging technique for noninvasive diagnosis of disease. In order to improve tissue specificity and prevent adverse effects, we report the design and synthesis of iodine-doped carbon dots (I-doped CDs) as efficient