22632
キニーネ 塩酸塩 二水和物
tested according to Ph. Eur.
別名:
Chinini hydrochloridum, (8α, 9R)-6′-Methoxycinchonan-9-ol monohydrochloride dihydrate
About This Item
おすすめの製品
認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
品質水準
フォーム
solid
溶解性
water: soluble 0.25 mg in 5 ml
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
O.O.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
InChI Key
MPQKYZPYCSTMEI-FLZPLBAKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
22632-50G-F:
22632-VAR-F:
22632-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック