アッセイ
90%
光学活性
[α]25/D −165°, c = 2 in ethanol
mp
173-175 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
InChI Key
LOUPRKONTZGTKE-WZBLMQSHSA-N
遺伝子情報
human ... ABCB1(5243) , CYP2C9(1559) , CYP2D6(1565)
rat ... Cyp2d1(266684) , Cyp2d2(25053) , Cyp2d3(24303) , Cyp2d4v1(171522)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
145904-50G:
145904-10G:
145904-BULK-9:
145904-BULK:
145904-VAR:
145904-VAR-9:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
G6171-100UL | 4061838031228 |
G6171-25UL | |
G9269-1ML | 4061833650141 |
G9269-25UL | |
G9269-.2ML | 4061833650134 |
G4546-100UG | 4061833631683 |
G6171-200UL | 4061838031235 |
SAB2500462-100UG | 4061832483962 |
145904-10G | 4061835554225 |
145904-50G | 4061835554232 |