Merck
07294
Sigma-Aldrich
O′-(Carboxymethyl)fluoresceinamide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
別名:
[9-(2-Dimethylcarbamoylphenyl)-6-oxo-6H-xanthen-3-yloxy]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H19NO6
CAS番号:
分子量:
417.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPCE)
蛍光検出
λex 458 nm; λem 520 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)C(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(OCC(O)=O)ccc24
CN(C)C(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(OCC(O)=O)ccc24
InChI
1S/C24H19NO6/c1-25(2)24(29)17-6-4-3-5-16(17)23-18-9-7-14(26)11-20(18)31-21-12-15(8-10-19(21)23)30-13-22(27)28/h3-12H,13H2,1-2H3,(H,27,28)
InChI Key
IBIKQEXCWKEQLF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)