グレード
reagent
認証
suitable for EPA 300
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
密度
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 共触媒としての硫酸ナトリウムの存在下で、対応するアルデヒドと塩酸ヒドロキシルアミンからニトリルを合成。
- 置換2-ホルミルフェニル2-ブロモ酢酸の分子内ウィッティヒ反応によるクマリン誘導体の調製
- 無水酢酸との反応による第一級アルコールおよびフェノールのアセチル化。
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
S8875-1KG-CH:
S8875-BULK:
S8875-2.5KG:4548173211787
S8875-5KG:4548173211817
S8875-1KG:4548173211770
S8875-VAR:
S8875-500G:4548173211800
S8875-CH:
S8875-H:
2550080:
S8875-25KG:4548173211794
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.
This procedure may be used for all Phosphoglucomutase products except for Phosphoglucomutase, Catalog Number P4109.
This procedure may be used for all Ficin products.
This procedure may be used for all Ficin products.