Merck
NIST2191A
重炭酸ナトリウム
NIST® SRM® 2191a, pD Standard
別名:
炭酸水素ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaHCO3
CAS番号:
分子量:
84.01
Beilstein:
4153970
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
crystals
包装
pkg of 30 g
メーカー/製品名
NIST®
pH
8.3(0.84% solution)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
密度
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
general analytical
SMILES記法
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Each unit of SRM 2191A contains 30g of sodium bicarbonate.
SRM 2191A_cert
SRM 2191A_SDS
アプリケーション
Sodium bicarbonate standard reference material (SRM) is intended for preparing buffer solution, used to calibrate electrodes for pD measuring system.
特徴および利点
  • SRM 2191A certified values are correspond to log (1/aD).
  • The NIST certificate is provided with storage and stability instructions.
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST2191A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)