Merck
P8412
Sigma-Aldrich
o-フェニレンジアミン 二塩酸塩
chromogenic, tablet
別名:
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(NH2)2·2HCl
CAS番号:
分子量:
181.06
Beilstein:
3912045
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
product name
o-フェニレンジアミン 二塩酸塩, tablet, 30 mg substrate per tablet
品質水準
形状
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI Key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
o-フェニレンジアミン二塩酸塩は binucleophile(2 つの孤立電子対をもつ求核剤)であり、α, β-不飽和カルボニル化合物およびアルデヒドと縮合するとベンズイミダゾールを生成します。
o-フェニレンジアミン二塩酸塩(OPD)は発色基質であり、西洋ワサビペルオキシダーゼ複合体を利用して、酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)法で使用できます。この基質は、オレンジがかった茶色を呈し、分光分析で450 nmで読み取れる可溶性最終産物を生成します。OPD反応は、3N HClまたは3M H2SO4で停止させることができ、492 nmで読み取ります。
アプリケーション
o-フェニレンジアミン二塩酸塩は以下を検出するための西洋ワサビペルオキシダーゼの基質として使用されています:
  • ヒト免疫グロブリン
  • 血清試料中 CTLA4Ig
  • 培地中アルブミン
再構成
必要な濃度に合わせて1タブレットを0.05 Mリン酸-クエン酸バッファー(pH 5.0)で溶解してください(通常OPDは0.4 mg/mLで使用されます)。使用直前に、基質バッファー溶液100 mL当たり新しい30%過酸化水素40 μLを加えてください。タブレットはホイルで個別包装されています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P8412-10TAB:
P8412-100TAB:
P8412-5X100TAB:
P8412-50TAB:
P8412-VAR:
P8412-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Acetic acid-promoted condensation of o-phenylenediamine with aldehydes into 2-aryl-1-(arylmethyl)-1H-benzimidazoles under microwave irradiation
Azarifar D, et al.
J. Serb. Chem. Soc., 75(9), 1181-1189 (2010)
The reaction of o-phenylenediamine with alpha, beta-unsaturated carbonyl compounds
Claramunt RM, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 14, 35-45 (2006)
Long-term graft acceptance in rat heart transplantation by CTLA4Ig gene transfection combined with FTY720 treatment
Ohba M, et al.
World Journal of Surgery, 25(4), 391-398 (2001)
In vitro and in vivo properties differ among liquid intravenous immunoglobulin preparations
Dhainaut F, et al.
Vox Sanguinis, 104(2), 115-126 (2013)
Human amniotic epithelial cells are promising transgene carriers for allogeneic cell transplantation into liver
Sakuragawa N, et al.
Journal of Human Genetics, 45(3), 171-171 (2000)
資料
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.