安全性情報
P4560
Sigma-Aldrich
リン酸-クエン酸バッファー、尿素過酸化水素含有
tablet
別名:
P-C Buffer with Urea Hydrogen Peroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
フォーム
tablet
反応適合性
reagent type: oxidant
溶解性
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
H2O2が含まれており、ELISAにおいてペルオキシダーゼ基質のバッファーとしてお使いいただけます。
再構成
1錠を10 mLの脱イオン水に溶解させると、0.014%のH2O2を含有する0.05 Mのリン酸-クエン酸バッファー(pH 5.0、25°C)が得られます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
P4560-100TAB:
P4560-50TAB:
P4560-BULK:
P4560-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)