Merck
C2488
Sigma-Aldrich
クエン酸バッファー溶液, 0.09 M
別名:
クエン酸緩衝液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
詳細
Contains 1% chloroform
pH 4.8 at 25 °C.
品質水準
形状
solution
濃度
0.09 M
pH
4.8 (25 °C)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
2-8°C
詳細
クエン酸バッファー、0.09 Mは、さまざまな研究用途で一般的に使用される高品質の生化学バッファーです。その用途としては、p-ニトロフェニルリン酸(pNPP)酵素基質と併用した酸性ホスファターゼ反応における使用などがあります。クエン酸バッファーは、細胞や組織からのRNAの分離にも使用されます。また、キャピラリーゾーン電気泳動を利用してスルホンアミドを分離するためのバックグラウンド電解質としても使用されます。優れたバッファー能力と安定したpHを維持する能力を備えたクエン酸バッファー、0.09 Mは、信頼性の高いパフォーマンスを必要とする研究者にとってすばらしい選択肢です。
アプリケーション
クエン酸バッファー、0.09 Mは、免疫組織染色(IHC)実験中のホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)組織切片に対する熱誘発抗原回復剤として使用されています。蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)手順のためのハイブリダイゼーション溶液の調製にも使用されています。
その他情報
単位の定義:1単位の酸性ホスファターゼは、pH 4.8、37°C で1分あたり1.0 μモルのp-ニトロフェニルリン酸を加水分解します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Kidney
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C2488-500ML:4548174011614
C2488-VAR:
C2488-100ML-PW:
C2488PROC:
C2488-BULK:
C2488-PH:
C2488-500ML-PW:
C2488-100ML:4548174011607
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
I Gkouveris et al.
Histology and histopathology, 32(10), 1065-1076 (2017-01-17)
Signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) and mitogen activated protein kinases (MAPKs), including ERK and JNK, have been implicated in oral squamous cell carcinoma (OSCC) development and progression. Our purpose was to evaluate the levels of activated STAT3
Argyrios G Daskalopoulos et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, 129(5), 493-513 (2020-03-17)
Toll-like receptors (TLRs) may promote or inhibit tumor progression. The aim of this study was to assess the expression of TLR4 and TLR9 and their downstream targets in oral tongue squamous cell carcinoma (OTSCC) in correlation with histopathologic parameters and
Nikolaos G Nikitakis et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, 125(2), 164-171 (2017-12-19)
Primary oral malignant melanoma (POMM) is a rare type of malignancy with a very poor prognosis, the molecular pathogenesis of which remains elusive. The aim of this study was to assess the expression status of signal transducer and activator of
Greg C Bristow et al.
Cell reports, 31(3), 107536-107536 (2020-04-23)
Chromosome 16p11.2 duplications dramatically increase risk for schizophrenia, but the mechanisms remain largely unknown. Here, we show that mice with an equivalent genetic mutation (16p11.2 duplication mice) exhibit impaired hippocampal-orbitofrontal and hippocampal-amygdala functional connectivity. Expression of schizophrenia-relevant GABAergic cell markers
Zn2+ efflux through lysosomal exocytosis prevents Zn2+-induced toxicity.
Kukic I, Kelleher SL, and Kiselyov K
Journal of Cell Science, 127(Pt 14), 3094-3103 (2014)