安全性情報
P4922
Sigma-Aldrich
過ホウ酸ナトリウム含有リン酸‐クエン酸バッファー
capsule
別名:
過ホウ酸ナトリウム入り PCR バッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
フォーム
capsule
pH
4.5-5.5
溶解性
water: soluble
アプリケーション
過ほう酸ナトリウム含有リン酸‐クエン酸バッファーは、酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)における基質緩衝液として使用されてきました。
再構成
100 mLの脱イオン水に1カプセルの内容物を出し、溶解させます。1カプセルで、H2O2の代わりに0.03%過ホウ酸ナトリウムを含有する0.05 Mクエン酸リン酸バッファー(pH 5.0、25°C)が得られます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P4922-BULK:
P4922-100CAP:
P4922-50CAP:
P4922-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of a mouse model of allergy to a major occupational latex glove allergen Hev b 5
Hardy CL, et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 167(10), 1393-1399 (2003)
Induced myeloperoxidase activity and related superoxide inhibition during hormone replacement therapy
Bekesi G, et al.
British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 108(5), 474-481 (2001)
Ted M Ross et al.
Vaccine, 37(17), 2369-2376 (2019-03-25)
Since the first identification of the H5N1 Goose/Guangdong lineage in 1996, this highly pathogenic avian influenza virus has spread worldwide, becoming endemic in domestic poultry. Sporadic transmission to humans has raised concerns of a potential pandemic and underscores the need
Trisha T N Tay et al.
Zoo biology, 37(2), 90-97 (2018-04-18)
The female giant panda's estrus is known to be photoperiod sensitive, triggered by increasing day length. A pair of giant pandas was brought to Singapore in September 2012 and exposed to a constant temperature and photoperiod during the first 2