Merck
P7288
Sigma-Aldrich
o-フェニレンジアミン 二塩酸塩
chromogenic, tablet
別名:
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(NH2)2·2HCl
CAS番号:
分子量:
181.06
Beilstein:
3912045
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
製品名
o-フェニレンジアミン 二塩酸塩, tablet, 20 mg substrate per tablet
品質水準
フォーム
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI Key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
o-フェニレンジアミン二塩酸塩(OPD)は発色基質であり、西洋ワサビペルオキシダーゼ複合体を利用して、酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)法で使用できます。この基質は、オレンジがかった茶色を呈し、分光分析で450 nmで読み取れる可溶性最終産物を生成します。OPD反応は、3N HClまたは3M H2SO4で停止させることができ、492 nmで読み取ります。
アプリケーション
o-フェニレンジアミン二塩酸塩は、次の用途で使用されています:
  • 気管支肺胞洗浄液(BALF)における好酸球ペルオキシダーゼ(EPO)アッセイの基質として
  • 内皮細胞においてテスト化合物(LPSまたは溶液と材料)により誘導されるEセレクチンの量を分析するための細胞接着分子酵素免疫アッセイ(CAM-EIA)
  • プロラクチンと黄体ホルモン(LH)を測定するための超高感度酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
再構成
必要な濃度に合わせて1タブレットを0.05 Mリン酸-クエン酸バッファー(pH 5.0)で溶解してください(通常OPDは0.4 mg/mLで使用されます)。使用直前に、基質バッファー溶液100 mL当たり新しい30%過酸化水素40 μLを加えてください。タブレットはホイルで個別包装されています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P7288-100TAB:
P7288-50TAB:
P7288-BULK:
P7288-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ronald E Unger et al.
Biomaterials, 35(10), 3180-3187 (2014-01-25)
Endotoxin, also known as lipopolysaccharide (LPS) produced by bacteria can be present in any liquid or on any biomaterial even if the material is sterile. Endotoxin in mammals can cause fever, inflammation, cell and tissue damage and irreversible septic shock
D Sano et al.
Journal of applied microbiology, 109(6), 1923-1928 (2010-08-26)
Transmission routes of noroviruses, leading aetiological agents of acute gastroenteritis, are rarely verified when outbreaks occur. Because the destination of norovirus particles being firmly captured by micro-organisms could be totally different from that of those particles moving freely, micro-organisms with
C A Ison
Methods in molecular medicine, 66, 317-329 (2001-01-01)
Neisseria meningitidis is an obligate human pathogen. When it interacts with the host, it can establish a commensal relationship or can, on a minority of occasions, invade and cause systemic disease. Protection against systemic disease, particularly for serogroup A and
Cassandra Koole et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 353(1), 52-63 (2015-01-30)
The glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R) is a class B G protein-coupled receptor that has a critical role in the regulation of glucose homeostasis, principally through the regulation of insulin secretion. The receptor system is highly complex, able to be activated
Florian Krammer et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 21(8), 1153-1163 (2014-06-20)
Emerging H7N9 influenza virus infections in Asia have once more spurred the development of effective prepandemic H7 vaccines. However, many vaccines based on avian influenza viruses--including H7--are poorly immunogenic, as measured by traditional correlates of protection. Here we reevaluated sera
資料
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.