アプリケーション
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジンは吸収極大から外れた基質の吸収値を測定することで、アッセイの特性を損なうことなく、免疫酵素アッセイの測定範囲を大幅に拡大できることを示すための試験に使用されています。3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジンは、ペルオキシダーゼ様活性を有するCuSの凹型高次構造の形成を理解するための試験にも使用されています。
注意
物理的形状
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T8665-1L:4548173287720
T8665-13ML:
T8665-BULK:
T8665-100ML-KC:
T8665-VAR:
T8665-CP:
T8665-11ML:
T8665-12ML:
T8665PROC:
T8665-50ML:4548173287737
T8665-16ML:
T8665-100ML:4548173287713
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.