製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
99.5-100.5%
形状
powder
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.015% Insoluble matter
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
密度
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- BCRC 60187細胞株の培養のためのマッコイ5A培地′
- ラット骨格筋芽細胞を培養するための最小必須培地α(MEMα)
- バイオ人工膵臓(BAP)を培養するためのF-12K培地
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S6297-250G:4548173211190
S6297-BULK:
S6297-1KG:4548173211183
S6297-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)