Merck
S9625
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
Halite(岩塩), 塩化ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaCl
CAS番号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent
認証
suitable for GB 5009.253-2016
蒸気圧
1.33 hPa ( 865 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
powder or crystals
pH
7
mp
801 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
塩化ナトリウムは以下の用途に使用できます:      
  • シリカ源としてオルトケイ酸テトラエチル(TEOS)を用いて2Dシリコンナノシートを合成するためのテンプレート。NaClの大きな表面積が、自己集合プロセスを介して大面積のSiO2ナノシートの形成を促進。      
  • リチウムイオン電池の陽極材料として利用可能な二酸化スズ(SnO2)中空ナノキューブを調製するためのテンプレート。
  • 化学気相成長法による金属シュウ酸塩を触媒として用いたカーボンナノファイバーの大規模合成における触媒担体。
特徴および利点
NaClは:      
  • 水溶性が高く、費用対効果が優秀      
  • 再結晶プロセスにより容易にリサイクル可能
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
S9625-5KG:4548173211961
S9625-VAR-D:
S9625-VAR:
S9625-BULK:
S9625-500G:4548173211954
S9625-EW:
S9625-CH:
S9625-H:
S9625-10KG:4548173211930
S9625-1KG:4548173211947
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kathryn P Trogden et al.
Current biology : CB, 29(14), 2339-2350 (2019-07-16)
The microtubule (MT) network is an essential regulator of insulin secretion from pancreatic β cells, which is central to blood-sugar homeostasis. We find that when glucose metabolism induces insulin secretion, it also increases formation of Golgi-derived microtubules (GDMTs), notably with
Christopher S Morrow et al.
Cell stem cell, 26(4), 558-568 (2020-02-29)
Maintaining a healthy proteome throughout life is critical for proper somatic stem cell function, but the complexities of the stem cell response to increases in damaged or aggregated proteins remain unclear. Here we demonstrate that adult neural stem cells (NSCs)
Anabel Fernández-Iglesias et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 23(2), 877-886 (2018-11-13)
Liver cells isolated from pre-clinical models are essential tools for studying liver (patho)physiology, and also for screening new therapeutic options. We aimed at developing a new antibody-free isolation method able to obtain the four main hepatic cell types (hepatocytes, liver