Merck
A1952
Sigma-Aldrich
硫化アンモニウム 溶液
20% in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2S
CAS番号:
分子量:
68.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
38030205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
for analytical purposes
フォーム
liquid
濃度
20% in H2O
20.0-24.0% (titration by Na2S2O3)
保管温度
room temp
SMILES記法
N.N.S
InChI
1S/2H3N.H2S/h2*1H3;1H2
InChI Key
UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫化アンモニウム溶液(水性硫化アンモニウム)は 20%水溶液です。硫化アンモニウムはイオウ臭を持つ無機塩であり食品工業で香料として一般的に用いられています。硫化アンモニウムの(100)GaAs(ガリウムヒ素)表面処理が X 線光電子分光法(XPS)および反射高速電子回折(RHEED)を用いて研究されています。チオール開裂による活性化アミドのチオアミドへの変換のための硫化水素の代替としての可能性について研究されています。硫化アンモニウムと 3-ヒドロキシ-2-ブタノンの広範な温度範囲における反応が様々な香味化合物生成について報告されています。
アプリケーション
硫化アンモニウム溶液は、表面安定化技術により type-II InAs/GaSb 超格子フォトダイオードの性能向上に用いられることがあります。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
硫酸銅(II) puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)
Sigma-Aldrich
61230
硫酸銅(II)
Burdock GA.
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 146-146 (1997)
Ammonium sulfide passivation of Type-II InAs/GaSb superlattice photodiodes.
Gin A, et al.
Applied Physics Letters, 84(12), 2037-2039 (2004)
Mild method for the conversion of amides to thioamides.
Charette AB and Grenon M.
The Journal of Organic Chemistry, 68(14), 5792-5794 (2003)
Carpenter MS, et al.
J. Vac. Sci. Technol. B, 7(4), 845-850 (1989)
Douglas B Murray et al.
Experimental cell research, 287(1), 10-15 (2003-06-12)
Cultures of Saccharomyces cerevisiae grown continuously produce an autonomous oscillation in many metabolic outputs. The most conveniently measured variable, i.e., dissolved oxygen concentration, oscillates with a period of 40-55 min. Previously we have identified two compounds capable of resetting phase